Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10905.06EA 237 EUR
A10905.06 A10905.03
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068039
CAS nummer: 3704-28-7
EINECS: 000-000-0