3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53041.MDEA 60.9 EUR
H53041.MD H53041.03
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095130
CAS nummer: 214210-21-6