4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52875.MDEA 77 EUR
H52875.MD
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
MW: 212,97 g/mol
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235105
CAS nummer: 913835-47-9