2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56104.MDEA 77.8 EUR
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01214098
CAS nummer: 52833-63-3