EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PIER17892EA 99.75 EUR
PIER17892
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Kookpunt: 614 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Bereik: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg