VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
521-1752EA 10710 EUR
521-1752 521-1751
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie en voor academisch onderzoek. Ze bieden een uitstekende capaciteit en een ergonomisch ontwerp voor het werk op de laboratoriumtafel.
  • Auto-Lock® III rotorsysteem: Gereedschapsvrij systeem voor een snelle vervanging van de rotor; met slechts één druk op de knop kunnen gebruikers de rotoren snel vervangen en hebben ze eenvoudig toegang tot de rotorkamer voor reiniging
  • Aerosoldicht ClickSeal®-bekerafdichtingssysteem: Makkelijk te openen en sluiten met één hand en met handschoenen, geen schroefdoppen en ingewikkelde clips nodig
  • SMARTSpin®-technologie optimaliseert versnellen, remmen en resterende belastingsonbalans voor maximale veiligheid, gelijkmatige runs en reproduceerbare scheidingen
  • Tijdbesparende pulseerfunctie voor korte runs
  • Intuïtieve bedieningspanelen en een groot, helder LCD-beeldscherm voor eenvoudige bediening en programmering
De Mega Star-centrifuges zijn beschikbaar in een geventileerde of een gekoelde versie. De gekoelde versie met voorkoelfunctie is geschikt voor de verwerking van temperatuurgevoelige monsters met regeling tussen −10 en +40 °C.
TX-750 swing-out rotor: Deze rotor met grote capaciteit (4×750 ml) versnelt de productiviteit met maximaal 196×5/7 ml bloedbuisjes of 28×50 ml conische buisjes in één run.
Bestelinformatie: Geleverd als complete pakketten, inclusief centrifuge, rotor, set van vier ronde emmers, vier ClickSeal®-deksels, twee netkabels (EU en UK stekker) en USB-stick met handleidingen. Adapters moeten apart besteld worden.
Centrifuges kunnen worden gebruikt met alle rotoren die geschikt zijn voor Megafuge 40/40R centrifuges. Extra rotors zijn op verzoek verkrijgbaar.