3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H51180.MDEA 70.72 EUR
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
MW: 248,15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870724
CAS nummer: 1185301-51-2