4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50966.MDEA 66.35 EUR
H50966.MD H50966.03
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059670
CAS nummer: 162402-33-7