(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19652.03EA 88.2 EUR
L19652.03
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₆H₃₄B₂O₄
MW: 432,18 g/mol
Smeltpunt: 176…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683500
CAS nummer: 221006-76-4