96-wells assayplaten, ronde well, Axygen®
Leverancier: Corning Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® Corning® Axygen®
732-1371EA 34.5 EUR
732-1371 AXYGP-96-450R-C_U 732-1370 AXYGP-96-450R-BK_U
96-wells assayplaten, ronde well, Axygen®
Microplaten HTS-microplaten
Axygen® assayplaten met ronde wells worden gebruikt voor monstername, in vitro groeikamers en langdurige opslag. Ze zijn gemaakt van polypropyleen en bieden uitstekende chemische bestendigheid en zijn bestand tegen temperaturen tot −80 °C.
  • SBS-formaat
  • Het ultravlakke oppervlak zorgt voor een goede afdichting met hitte afdichtbare films
  • Gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij