96-wells assayplaten, V-wells, Axygen®
Leverancier: Corning®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® Corning® Axygen®
732-1373EA 32.9 EUR
732-1373 AXYGP-96-450V-Y 732-1372 AXYGP-96-450V-C_U AXYGP-96-450V-B
96-wells assayplaten, V-wells, Axygen®
Microplaten HTS-microplaten
Axygen® assayplaten worden gebruikt voor monstername, in vitro groeikamers en langdurige opslag. Ze zijn gemaakt van polypropyleen en bieden uitstekende chemische bestendigheid en zijn bestand tegen temperaturen tot −80 °C.
  • SBS-formaat
  • Het ultravlakke oppervlak zorgt voor een goede afdichting met hitte afdichtbare films
  • Gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij