EHEC is in staat levensbedreigende ziekten te veroorzaken, met name bij mensen met immunodeficiëntie, jonge kinderen en ouderen. Hoewel E. coli O157 de meest voorkomende oorzaak van EHEC is, zijn andere serotypes zoals O26, O45, O103, O111, O121 en O145 ook relatief frequente oorzaken van infectie. Gebruikelijke symptomen zijn ernstige buikpijn en diarree, die in eerste instantie waterig is maar vaak bloederig wordt. E. coli zijn Gram-negatieve, niet-sporevormende, facultatieve anaerobe bacteriën. Onder de pathogene E. coli zijn Verotoxine-vormende stammen (STEC of VTEC) de afgelopen jaren van groter belang geworden. De groep enterohemorragische E. coli (EHEC) met de zeer pathogene Serovar O157:H7-stam is met name van belang in dit opzicht. De belangrijkste oorzaken van infectie zijn verontreinigd, rauw of onvoldoende verhit voedsel van dierlijke oorsprong, zoals vlees en zuivelproducten. Het reservoir voor EHEC is de darmen van herkauwers. De micro-organismen kunnen in het voedsel terechtkomen tijdens de verwerking van vlees en zuivelproducten als de hygiënische vereisten onvoldoende in acht worden genomen. De drastische toename van de incidentie van voedselbesmetting als gevolg van E. coli O157 vereist betrouwbare en snelle detectiemethoden. Innovatieve, snelle tests maken screening voor pathogene organismen eenvoudiger. Volledige testsets voor de detectie van pathogenen en toxines. Het één-staps-formaat vermindert de kans op fouten tijdens hantering. Naast de tests voor de meest voorkomende oorzaak van infectie, E. coli O157, bestaat er een 24-uurs screeningprotocol voor VTEC, inclusief E. coli O104:H4, op basis van Rapidcult™ E-coli-verrijking in combinatie met detectie met behulp van Duopath® Verotoxines.
- Eenvoudig te gebruiken: gewoon het monster toevoegen en het resultaat aflezen
- Veilig; heldere en duidelijke positieve of negatieve testresultaten met ingebouwde positieve controle
- Betrouwbaar; net zo gevoelig als de officiële voedingsbodemmethode
- Voordelig; snelle resultaten besparen arbeids- en voorraadkosten