ÄKTA™ Start is een geautomatiseerd chromatografiesysteem (FPLC) voor de snelle en eenvoudige zuivering van eiwitten op laboratoriumschaal.
- Intuïtief aanraakscherm en real-time monitoring
- Compacte oplossing voor snelle en betrouwbare in eiwitzuivering in één stap
- Snelle startmethoden en sjablonen voor algemene zuiveringstechnieken
- Opties voor monsterinjectie en minimonstername
Het systeem is eenvoudig in gebruik en heeft een intuïtief ontwerp, werkgebied aan de voorzijde, zichtbaar flowpad en een gebruiksvriendelijke interface. ÄKTA™ Start maakt het eenvoudig om eiwitten te zuiveren met vooraf gedefinieerde snelle start- en bewerkbare methodesjablonen, real-time runcontrole en visualisatie en bewerkingen met één druk op de knop, gecombineerd met een compact en draagbaar formaat geschikt voor bewerkingen in koude ruimten. Het instrument kan worden bestuurd met behulp van het aanraakscherm op het instrument in de standalone-modus of met de UNICORN™-startcontrolesoftware op een computer.
ÄKTA™ Start ondersteunt veelgebruikte chromatografietechnieken zoals ontzouting/bufferuitwisseling, affiniteitszuivering, gelfiltratie en ionenuitwisseling. Met behulp van ÄKTA™ Start kunt u typische toepassingen uitvoeren, zoals zuivering van affiniteitgemerkte eiwitten, antilichamen, ongecodeerde of eigen eiwitten en monsterreiniging.
Frac30, een fractionatie apparaat, wordt bestuurd via het ÄKTA™-startaanraakscherm op het instrument of met de UNICORN™ Start-software op een computer. De Frac30 kan maximaal 30 fracties verzamelen en ondersteunt vier slangafmetingen, variërend van 1,5 ml tot 15 ml. Fracties kunnen worden verzameld in volumes van 0,5 ml tot 15 ml. Het minimonsternameapparaatrek kan naar wens in zijn geheel worden verplaatst.
UNICORN™-systeembesturingssoftware, speciaal ontworpen voor ÄKTA™ Start, inclusief een procesafbeeldingskaart voor real-time monitoring en de intuïtieve methode-editor en evaluatiemodules.
Certificaten: CE compliant.
Bestelinformatie: Het hoofdinstrument bevat een stand-alonesysteem met toebehoren en gebruikersdocumentatie. Fractionatieapparaat (Frac30) en UNICORN™ Start-software zijn optionele modules. Neem contact op met uw plaatselijke VWR-verkoopkantoor voor meer informatie.