U heeft gezocht op: Statiefkoppelingen
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Statiefkoppelingen gemaakt van verschillende materialen voor universeel gebruik.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor het monteren van staven met een diameter van 8, 12, 13, 16 en 21 mm.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor het monteren van staven met een Ø van 12, 13 en 16 mm.
Catalogus nummer: (241-0113)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Statiefkoppeling gemaakt van aluminiumlegering om twee statieven onder elke hoek met elkaar te verbinden.
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: For stand assembly.
Catalogus nummer: (241-2550)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0371)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Zinc die-casting, nickel plated.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0370)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Statiefkoppeling, Hook connector, Staal, met poedercoating, Voor staaf Ø: 13 mm
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Statiefkoppeling, Aluminiumlegering, poedergecoat, Spanwijdte: 13 mm
Catalogus nummer: (241-0250)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Bossheads gemaakt van gepoedercoat spuitgietzink.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (USBE2240)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Voor statiefconstructie.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Double bossheads made of stainless steel 18/10.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom