VWR®, LED-verlichte vergrootglazen voor werkblad
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-1948EA 122 EUR
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
VWR®, LED-verlichte vergrootglazen voor werkblad
Vergrootglazen en loepen
Deze verlichte vergrootglazen kunnen vastgezet worden op een tafel of een werkblad.
  • Het vierkante vergrootglas heeft 80 LED-lampjes, terwijl de ronde modellen er 90 hebben
  • Gelede arm (800 mm) voor een 200° rotatie en betere manipulatie
  • Afdekking beschermt de lens tegen stof als het vergrootglas niet wordt gebruikt en beschermt tegen krassen
Designed for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries, alloy and jewellery manufacturing.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Bestelinformatie: Includes a table bracket.