2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H61580.MDEA
81.4
EUR
H61580.MD
H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₅FN₂ MW: 136,13 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368774 CAS nummer: 115661-37-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |