5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H60774.03EA 58.2 EUR
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 182…187 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09833184
CAS nummer: 578-22-3