Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H60207.ADEA 112 EUR
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kookpunt: 102 °C
Dichtheid: 1,126
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000886
CAS nummer: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III