α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H59275.MDEA 48.15 EUR
H59275.MD H59275.03
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847179
CAS nummer: 127425-73-4
UN: 3261
ADR: 8,II