trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60089.03EA 36.19 EUR
H60089.03 H60089.06
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066203
CAS nummer: 619-82-9
EINECS: 210-614-2