4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61134.MDEA 123.76 EUR
H61134.MD H61134.03
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07644472
CAS nummer: 1150114-77-4