5-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60516.06EA 117 EUR
H60516.06
5-Bromo-o-toluic acid ≥97%
5-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Smeltpunt: 167…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00267350
CAS nummer: 79669-49-1