(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H62005.06EA 720 EUR
H62005.06
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094440
CAS nummer: 739336-26-6