2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33369.03EA 154 EUR
H33369.03 H33369.MD
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393805
CAS nummer: 1261779-40-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III