4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33541.MDEA 61.7 EUR
H33541.MD H33541.03
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline ≥97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₉ClFNO
MW: 189,61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687218
CAS nummer: 1323966-31-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III