Labreactorsystemen, LR 1000 pakketten
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAA8040100EA 8640 EUR
IKAA8040100 IKAA8040200 IKAA8040102 IKAA8040103 IKAA8040202 IKAA8040203
Labreactorsystemen, LR 1000 pakketten
Reactorsystemen voor laboratoria
De LR 1000 basis is een kostenefficiënte, modulaire labreactor ontworpen voor optimalisatie van chemische reactieprocessen en ook voor meng-, dispergeer-, en homogenisatietoepassingen op laboratoriumschaal.
  • Digitale weergave voor snelheids- en temperatuurcontrole
  • Vacuümklep meegeleverd
  • Instelbaar veiligheidscircuit
  • Geïntegreerde veiligheidsuitschakeling wanneer het reservoir of deksel van de basis verwijderd wordt
De reactor is ontworpen voor de unieke toepassingsvereisten die de cosmetische en farmaceutische industrieën definiëren. De temperatuur van het medium kan 120 °C bereiken.
De temperatuur van de verwarmingsbron, die zich aan de onderkant van het reservoir bevindt, wordt dienovereenkomstig geregeld om de ingestelde temperatuur in het medium te bereiken.
Bestelinformatie: Een PT100,30 temperatuursensor en de bijhorende houder LR 1000.61 voor het deksel worden meegeleverd met dit pakket.
Opgelet: * KT=kamertemperatuur