U heeft gezocht op: Doorstroomcellen
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (662-0457)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR doorstroomcellen met lage doorstroomsnelheid zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal instrumentele technieken zoals FIA, HPLC en IEF. Z...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Oxford Nanopore Technologies
Omschrijving: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
Leverancier: Oxford Nanopore Technologies
Omschrijving: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION or MinION Mk1C devices.
Catalogus nummer: (METT51302257)
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (METT30014098)
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: Doorstroomcel, InLab® Trace
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Agilent
Omschrijving: Fused silica/PEEK capillary, 100 μm ID, 30 cm long, inlet
Leverancier: Agilent
Omschrijving: High pressure flow cell kit with 2 windows, 2 KAPTON gaskets, 2 PEEK rings for G1314
Catalogus nummer: (HEWLG4301-60100)
Leverancier: Agilent
Omschrijving: Flow cell, high pressure, flow path 10 mm, for supercritical fluid chromatography
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom