Laboratoriumreinigingsautomaten, Basic Line, 60 cm, GW1160-serie
Leverancier: Smeg
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SMEGGW1160AEA 6810 EUR
SMEGGW1160A SMEGGW1160SC SMEGGW1160S SMEGGW1160C SMEGGW1160CA SMEGGW1160SCA SMEGGW1160SA SMEGGW1160
Laboratoriumreinigingsautomaten, Basic Line, 60 cm, GW1160-serie
De Smeg-desinfectiemachines garanderen een perfect wasresultaat en effectieve desinfectie, ook van complexe en gevoelige instrumenten. Ontworpen om te voldoen aan de eisen van alle laboratoria, zoals doelmatig wassen en desinfecteren, economisch gebruik van de beschikbare werkruimte en tijdbesparend. De Basic Line-modellen bieden tal van voordelen als het gaat om beheers- en veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld: geen handmatige procedures vereist, geen chemische desinfectanten vereist, geen rechtstreeks contact met gevaarlijke stoffen, de gevolgen voor het milieu worden beperkt door het scheiden van de lege vloeistoffen, gegarandeerd zorgvuldig wassen en doelmatig desinfecteren.
  • Wassen tot 95 °C - antibacteriële thermische desinfectie
  • Microprocessor-programmeerbare elektronische regeling
  • Elektronisch programmeren: 9 vooringestelde programma's + 6 gratis programma's
  • Seriële poort RS232 voor verbinding met externe printer of PC
  • Externe panelen van roestvrij staal AISI 304, waskamer en interne deur uitgevoerd in roestvrij staal AISI 316L
  • 2 Onafhankelijke wasniveaus via telescopische geleiders, actief thermodynamisch drogen
  • Ingebouwde waterverzachter met zoutsensor, koud water en gedemineraliseerde wateraansluitingen
  • Elektronische deurvergrendeling voor de veiligheid van de gebruiker
De GW1160-modellen zijn uitgerust met automatisch geregenereerde waswaterverzachters en maken in iedere fase gebruik van vers aangevoerd water. Ze zijn uitgerust met een dispenser voor alkalisch poeder en een peristaltische pomp voor de pH-neutralisator.
Leveringsinformatie: Standaard geleverd met een 3-fase stroomvoorziening, maar enkele fase is op aanvraag beschikbaar. Geleverd zonder manden, gelieve afzonderlijk te bestellen.