Microcool-reeks bevat vijf compacte modellen circulatiekoelers met een koelvermogen van 0,25 tot 1,2 kW, met werktemperaturen van -10 tot 40 °C. Een RS232-interface en alarmcontact zijn standaard geïntegreerd, voor systeemintegratie in processen zonder extra kosten. De toestellen beschikken over een geïntegreerde overloopverbinding en vultrechter voor gecontroleerd en veilig vullen. De MC 250-tafelmodel is uitgerust met een magnetische koppelingspomp. De andere staande toestellen passen onder het laboratoriumwerkblad. Ze zijn uitgerust met een drukmeter om de druk weer te geven en zwenkwieltjes die kunnen worden bediend en vergrendeld. De pompdruk kan worden geregeld met de geïntegreerde instelbare bypass voor aansluiting op kwetsbaar glaswerk of hoge druk voor maximaal debiet. De toestellen zijn ideaal voor gebruik op plekken waar hitte op een betrouwbare manier en snel moet worden afgevoerd, zoals in laboratoria voor koelende rotatieverdampers, distillatiesystemen of andere analytische apparaten.
- Gebruikersinterface met groot LED-display en een membraantoetsenbord maken de toestellen eenvoudig te gebruiken
- Hoogwaardige blokpomp met magnetische koppeling. De magnetische koppeling van pomp en elektrische motor voorkomen afdichtingsproblemen op de pompas
- Koelers hebben een automatische starttimer en een automatische uitschakelfunctie en een verlicht venster voor het controleren van het vloeistofniveau van de warmteoverdracht
Max. debiet/max. druk:
MC 250 en MC 350: 16 l/min, druk 0,35 bar
MC 600 en MC 1200: 35 l/min, druk 1,3 bar
W geeft watergekoelde modellen aan.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 32
Opgelet: Opmerking: koelvermogen bij +20; +10; 0 en –10 °C.