Magnetische roerders met verwarmingsplaat, AREX Digital en AREX Digital PRO
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings:
Avg. Ratings: 1.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 1.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 7 
No, I didn't recommend
Nous n'avons pas reçu le statif avec le produit alors qu'il apparaît sur la photo. Le produit n'est donc pas utilisable!
442-0999EA 667 EUR
442-0999 VELPSC20500410
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, AREX Digital en AREX Digital PRO
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Magnetische roerders met een bovenplaat van keramisch gecoate aluminiumlegering die zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van de warmte en uitstekende chemische bestendigheid, gecombineerd met eenvoudige reiniging en bescherming tegen krassen. De eenheden zijn geschikt voor continue werking, bieden een zeer nauwkeurige temperatuurregeling en stabiliteit van de plaat en hebben een verhoogd voorpaneel met afvloeiingssleuf voor bescherming tegen morsen en lekken. Het bedieningspaneel is gescheiden van de verwarmingsplaat voor meer veiligheid en duurzaamheid. Eenvoudig te bedienen, temperatuur en snelheid worden geregeld via twee knoppen. Waarschuwingslampje wordt weergegeven wanneer de temperatuur van de plaat hoger is dan 50 °C.
  • Maximale veiligheidstemperatuurlimiet kan worden ingesteld tussen 50 en 370 °C
  • Het digitale display geeft de ingestelde roersnelheid en de ingestelde en werkelijke temperatuur weer
  • Modellen behouden een constant toerental, zelfs als de viscositeit van het monster wijzigt
  • Beide eenheden ondersteunen AluBlocks™ of halfronde kommen van maximaal 1 liter, zodat verschillende verwarmings- en roerexperimenten kunnen worden uitgevoerd, waarbij de roerder met verwarmingsplaat een persoonlijke werkstation wordt
AREX Digital PRO is one of the most advanced hotplate stirrers. By turning the left knob it is possible to adjust the temperature (up to 370 °C), whilst the right one controls the stirring speed (up to 1500 rpm). SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes (counter-reaction).
The AREX Digital PRO hotplate stirrer ensures a high level of safety and protection for the user. The control panel is easily accessible, positioned at a safe distance from heat sources and is protected against possible damage caused by liquid spills thanks to a dedicated run-off groove.
AREX Digital PRO can be programmed with a maximum safety temperature, useful for some applications to avoid exceeding certain temperatures, and preventing unintentional heat up. In addition, a high temperature warning 'Hot Plate Warning' is activated and displayed even when the instrument is turned off, until the plate temperature has cooled to below 50 °C. The pressure die-cast structure is designed so that accidental liquid spills cannot reach the internal parts of the hot plate stirrer.
The AREX Digital PRO has a low profile design for an outstanding comfort. The front panel is inclined, this facilitates use and allows the user to easily read digital displays. The CerAlTop™ , made of aluminium alloy covered with ceramic, ensures excellent temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface, of up to 370 °C. The special protective white ceramic coating that ensures ease of cleaning and excellent resistance to chemicals, scratches and surface abrasions.
Informatie over toebehoren: VELP Hemispheric bowls are an ideal replacement for oil baths and mantles ensuring clean and safe analysis with round bottom flasks. Hemispheric bowls fit the Ø 135 mm plate and the flask surface precisely, ensuring fast heat transfer.
Leveringsinformatie: AREX Digital wordt geleverd met een externe PT100-sonde voor directe regeling van de vloeistoftemperatuur tot 250 °C met een nauwkeurigheid van ±1,0 °C (geen steunstang). AREX Digital PRO wordt geleverd met VTF digitale thermoregulator met timer voor onbeheerde werking, voor warmteregeling tot 300 °C met een nauwkeurigheid van 0,5 °C.