Vortexmengers, ZX4 en TX4
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VELPSA202A0280EA 252 EUR
VELPSA202A0280 444-2001 444-2002
Vortexmengers, ZX4 en TX4
Schudapparaten Vortexmengers
De ZX4 en TX4 zijn digitale vortexmengers met instelbare roersnelheid en twee werkstanden, sensor of continu, voor een grote reproduceerbaarheid. Het ergonomische en innovatieve ontwerp in combinatie met de voet van zinklegering met epoxycoating biedt uitstekende stabiliteit op het werkblad, terwijl 4 antislipvoetjes 'wandelen' tijdens gebruik voorkomen. De technopolymeerstructuur zorgt voor optimale chemische bestendigheid en verbeterde bediening.
  • Unieke modus van de IR-sensor, een infraroodsysteem detecteert de aanwezigheid van de reageerbuis, waarna de vortexmenger automatisch begint te trillen. Hiermee voorkomt u rsi
  • IR-sensor of continue bedrijfsmodus
  • De gebruiker kan de gebruikstijd en nog veel meer instellen via de timer: 0 tot 999 uur 59 min op TX4
  • Variabele snelheid (elektronisch geregeld)
  • De TX4 heeft een continu heldere LCD-display die de meest belangrijke informatie toont en parameters zoals tijd en snelheid gemakkelijk instelbaar maakt
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 42
Leveringsinformatie: wordt geleverd met mengschudopzetstuk. Verschillende platforms voor het mengen van kolven, buizen of microtiterplaten zijn beschikbaar als opties.