VWR® Traceable® Excursietracering, Dataloggingthermometers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2208EA 236 EUR
620-2208 620-2207 620-2209 620-2210 620-2204 620-2206 620-2205
VWR® Traceable® Excursietracering, Dataloggingthermometers
Thermometers Digitale thermometers
Deze zeer nauwkeurige loggingthermometers zijn ontworpen voor de bewaking van de temperatuur in koelkasten, vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken en incubatoren.
  • Hoog/laag-alarmen en tijdstempels
  • Door de gebruiker gedefinieerde tijdsintervallen van 1 minuut tot 24 uur
  • Slaat maximaal 10 unieke alarmgebeurtenissen op
  • Voldoet aan de huidige CDC-vereisten voor opslag en monitoring van vaccins
  • Rollende geheugenstructuur, onderhoudt de meest recente 525.600 temperatuurwaarnemingen
  • Het geheugen kan op het apparaat worden gewist na het downloaden van gegevens naar een USB-stick
  • Probleemloos ophalen van gegevens: De eenheid blijft in gebruik tijdens het downloaden en analyseren van gegevens
  • Statusindicatoren: Lage batterij, vol geheugen, USB-gegevensoverdracht en actieve alarmstatus
Certificaten: Traceerbaar naar NIST. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met individueel genummerd Traceable® kalibratiecertificaat.