Vervangmesjes voor veiligheidsmes
Leverancier: Martor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
223-0100EA 0 EUR
223-0100 233-0186
Vervangmesjes voor veiligheidsmes
Scheermesjes
Rectangular blade for use with safety knives.
  • Two-sided ground-edge
  • Single bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK