Vials met korte schroefdraad en SureStop™, ND9
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
548-1525EA 260 EUR
VWRI548-1525
Vials met korte schroefdraad en SureStop™, ND9
SureStop™-vials zijn ontworpen met een extra bescherming tegen te strak aandraaien en nemen alle twijfel weg over de optimale afsluitdruk bij het sluiten van een vial. Vast kenmerk van de SureStop™-technologie is dat de vials de afsluiting en de eigenschappen hebben van een vial met krimpdop, en de veelzijdigheid en het gemak van een vial met schroefdraad. Dit is mogelijk door de toevoeging van een vast eindpunt aan het ontwerp van de vial dat voorkomt dat de stop te vast wordt aangedraaid bij het sluiten.