B. O. D. meting, BZV-EVO sensor systeem 6
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VELPS10220156EA 1520 EUR
VELPS10220156 VELPS10220146
B. O. D. meting, BZV-EVO sensor systeem 6
Respirometrisch meetsysteem voor BZV zonder kwik voor bepaling van de hoeveelheid opgeloste zuurstof die is verbruikt door aerobe biologische micro-organismen in water.
  • Zeer gebruiksvriendelijk en vrij van kwik
  • Real-time gegevens (in ppm BZV) worden weergegeven op de kop van de sensor van elke fles
  • Met behulp van draadloze gegevensoverdracht kan een 5-daagse test elke 30 minuten tot een tijdsinterval van 24 uur resultaten registreren
  • 6 monsterflessen met een magnetisch roerstation voor betrouwbare reproduceerbaarheid
  • Meetbereiken: 90/250/600/999 ppm BOD
De sensor gebruikt manometrische technologie en microprocessorbesturing voor regelmatige gegevensmetingen binnen vastgestelde perioden. De sensoren vereisen 2 lithiumbatterijen ieder en zijn conform IP 54. Met de draadloze Databox™ en BODSoft™ kunnen de gegevens van maximaal 80 monsters worden bewaakt, vergeleken en opgeslagen.
Temperatuurregeling is meestal vereist voor de meest reproduceerbare resultaten - zie de vermeldingen voor thermostatische kasten en broedstoven die apart leverbaar zijn.
Leveringsinformatie: De BZV-EVO Sensor-systemen omvatten een roerstation met 6 posities met BZV-sensoren, monsterflessen van donker glas, alkalische houders en roerstaven.