Geautomatiseerde celteller, EVE™
Leverancier: NanoEnTek
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EVE™
NANOEVE-MCEA 3750 EUR
NANOEVE-MC NANOEVE-MC-UK 734-2675
Geautomatiseerde celteller, EVE™
Celtellers Automatische celtellers
EVE™ is een tafelmodel voor automatische celtelling ontworpen voor nauwkeurige en precieze celtellingen en bepaling van levensvatbaarheid. Dit model maakt gebruik van de standaard trypan blauw-techniek.
  • Fijne herkenning van geclusterde cellen: nauwkeurige resultaten met geavanceerd analyse-algoritme
  • Brede keuze uit verschillende celgrootten en -typen: primaire (weefsel en bloed) cellijnen en stamcellen
  • Gebruiksvriendelijk: onderhoudsvrij LCD-aanraakscherm
  • Gegevensopslaganalyse: 500 testresultaten, overdracht van PC via USB-station
  • Celgroottegating: selecteer bereik van celgrootte met gatingfunctie