Cassettes, Q Path® MacroStar I, in dispenser
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MacroStar I
720-2381EA 436 EUR
720-2381 720-2380 720-2374 720-2375 720-2373 720-2378 720-2379 720-2376 720-2377
Cassettes, Q Path® MacroStar I, in dispenser
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetal polymeer. Geschikt voor het houden en het identificeren van weefselmonsters in verwerkings-, in inbeddings- en in indelingsprocedures. Geschikt voor RVS deksels. Bestand tegen alle gebruikelijke histologische oplosmiddelen. Cassettes met tape (= rek) voor Leica en Sakura cassette-printers. Rek met 40 cassettes.
  • Grote opening voor de filtratie van vloeistoffen
  • Zonder deksel, met 34 gaten
  • Ontworpen om bruikbaar te zijn met standaard metalen deksels (M481)
  • Schuin schrijfblad (in een hoek van 45°) accepteert markeringen gemakkelijk
  • Kleurcodering