Veiligheidsschoenen, Velcro®, Anatom, 2140
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Anatom
ABEB2140/46EA 119.91 EUR
ABEB2140/46 ABEB2140/47 ABEB2140/37 ABEB2140/38 ABEB2140/39 ABEB2140/40 ABEB2140/41 ABEB2140/42 ABEB2140/43 ABEB2140/44 ABEB2140/45
Veiligheidsschoenen, Velcro®, Anatom, 2140
Antistatische veiligheidsschoen met microvezellaag aan bovenkant, Velcro®-sluiting en een brandstofbestendige PU-buitenzool met hoge slipbestendigheid en zelfreinigend profiel.
  • Speciale zweetabsorberende voering met silver fibre
  • Vervangbare acc Wave inlegzool, orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Asymmetrische hak en Flexzone voor een natuurlijke positie en beweging van de voet
  • TPU-versteviging, voetholteondersteuning en hoge stabiliteit
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Wasbaar op 30 °C
Geschikt voor gebruik in keukens.
Kleur: Wit
Certificaten: DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC