Cassettes, Q Path® MacroStar II, in dispenser
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MacroStar II
720-2392EA 287 EUR
720-2392 720-2393 720-2391 720-2396 720-2397 720-2394 720-2395 720-2398 720-2399
Cassettes, Q Path® MacroStar II, in dispenser
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes met tape (= rek) voor Leica- en Sakura-cassetteprinters. Rek van 40 cassettes.
  • Grote opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met scharnier en afzonderlijk deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°