U heeft gezocht op: Leeractiviteiten voor microbiologie
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (EDVO222)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: De groene fluorescente proteïne (GFP) van de kwal Aequorea victoria wordt op grote schaal toegepast in alle gebieden van de wetenschap. Vele or...
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Catalogus nummer: (EDVO223/AP08)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: In dit experiment nemen getransformeerde cellen een plasmide op dat het GFP-gen (groene fluorescente proteïne) bevat. Het GFP-gen werd uit de kwal ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (EDVO255)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie, Purification and sizing of green and blue fluorescent proteins
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (EDVO221)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie, Transformation of E. coli with pGALâ„¢
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BE-301)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: Bacterial conjugation is a naturally occurring process that allows the transfer of DNA from one bacterium to another, which allows the transfer of gen...
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (BE-202)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie, Bacterial Gram Staining
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (EDVO616)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie, ReadyPourâ„¢ LB-agar met ampicilline
UOM: 1 * 170 mL
Catalogus nummer: (BE-201)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: This kit teaches aseptic handling techniques and cultivation of bacteria in liquid culture media and on solid phase agar plates. This kit is designed ...
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (BE-203)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie, Antibiotic Sensitivity and Bacteria Screening
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (EDVO615)
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Omschrijving: Educatief materiaal, Microbiology, Toepassingsgebied: Microbiologie
UOM: 1 * 1 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom