Digitaal lesevergrootglas, SmartLux®
Leverancier: Eschenbach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SmartLux
630-2153EA 0 EUR
630-2153
Digitaal lesevergrootglas, SmartLux®
Vergrootglazen en loepen
Deze hoogwaardige technologie biedt een helder LCD-scherm dat kan worden gedimd bij hoge schitteringsgevoeligheid. Beelden stilzetten en vastleggen - 20 beelden kunnen worden opgeslagen en beheerd.
  • Vijf weergavemodi: ware kleuren en contrast-versterkt zwart/wit, wit/zwart, zwart/geel, geel/zwart
  • Automatische uitschakeling na circa drie minuten voor een zuiniger verbruik
  • Extra groot gezichtsveld door niet-reflecterend 5" LCD-scherm en een sterk vergrotingsbereik
De LED-verlichting kan worden uitgeschakeld bij het werken op glanzende oppervlakken.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een geïntegreerde standaard, een oplaadbare lithium-ionbatterij en een beschermetui van hard schuim.