Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Blokkeerbuffer I
Leverancier: PanReac AppliChem
Blokkeerbuffer I is gebaseerd op een laag moleculair gewicht, zeer zuivere caseïne met NaCl en Tween® en gestabiliseerd met 0,1 % ProClin® 300. De buffer bevat geen geglycosyleerde eiwitten. Blokkeerbuffer I verzadigt vrij bindend vermogen op kunststof verbruiksartikelen en andere oppervlakken zoals ELISA-platen en blotmembranen. Zo kan dus een vermindering van niet-specifieke binding op oppervlakken worden gerealiseerd. Blokkeerefficiëntie is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met standaardblokkeerprocedures door een speciale productiemethode, wat leidt tot caseïnemoleculen met veel verschillende moleculaire grootten. Blokkeerbuffer I kan worden gebruikt in ELISA, EIA, RIA, Western blotting, immuno-PCR, eiwitarrays en immunohistochemie.
Order
Expand All / Collapse All
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Blokkeerbuffer I 125 ml A7099.0125
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping