VWR®, Schoonmaakdoekjes, voorverzadigd
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
115-0128EA 34 EUR
115-0128
VWR®, Schoonmaakdoekjes, voorverzadigd
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Vochtige doekjes
Deze non-woven doekjes zijn gemaakt van 100% polypropyleen en zijn bevochtigd met een mengsel van zuivere 70% isopropylalcohol van reagenskwaliteit en 30% gedeïoniseerd water van reagenskwaliteit. Ze zijn ideaal voor het afvegen van optische onderdelen, kwetsbaar glaswerk, elektroden, cuvetten, microscopen of lenzen.
  • Geschikt voor alle toepassingen in omgevingsgevoelige gebieden
  • Zeer sterk, zacht en pluisvrij
  • Maakt geen krassen
  • De individueel uitneembare doekjes zijn handig en onmiddellijk klaar voor gebruik
  • De hersluitbare tafelcontainer verzekert dat elk doekje zuiver is, het klikdeksel elimineert contaminatie van stof of vuil
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904