Mopovertrek voor CleanPad
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BASA130876EA 29.9 EUR
BASA130876
Mopovertrek voor CleanPad
CleanPad-mopovertrekken zijn vervaardigd van 100% polyester met een doorlopende draad. Dankzij hun zeer eenvoudig elastisch systeem, kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd en vervangen over de CleanPad-mopkop (20 × 38 cm).
Ultraschoon en absorberend; de CleanPad-mopovertrekken zijn de beste oplossing voor het reinigen van muren, vloeren en plafonds in alle cleanroom-omgevingen.
In combinatie met het meegeleverde schuimkussen, zorgen de CleanPad-mopovertrekken voor een efficiënte reiniging, zelfs op getextureerde oppervlakken (de schuimkussens kunnen ook afzonderlijk worden besteld, zodat ze regelmatig kunnen worden vervangen).