100% niet-doorlopende interlock gebreide polyester doekjes met gesealde randen.
- Gevalideerd steriel tot een SAL van 10⁻⁶
- Witgewassen gebreide 100% polyester stof voor extreem lage niveaus van deeltjes en vezels
- Extreem lage niveaus van deeltjes, vezels en resten
- Lasergesneden, afgedichte rand voorkomt afgifte van vezels
- Witgewassen en verpakt in een ISO Klasse 4 cleanroom
Steriele Polynit Heatseal-doekjes zijn gemaakt van 100% gebreid polyester dat met een laser is gesneden om de vezels aan de randen van het doekje te binden. Dit creëert een zeer schone, niet-schurende rand waardoor het wisoppervlak volledig kan worden gebruikt. De doekjes zijn chemisch bestendig en bevatten uitzonderlijk weinig deeltjes en extraheerbare resten, waardoor ze ideaal zijn voor kritische reiniging.
De doekjes zijn gamma bestraald en gevalideerd volgens AAMI-richtlijnen tot een 10⁻⁶ SAL, zodat ze kunnen worden gebruikt in de hoogste kwaliteit life science cleanrooms.
Aanbevolen voor Grade A/B of ISO klasse 5 omgevingen.