Automatische viscositeitsmeter, Controle eenheid, PVS
Leverancier: Lauda
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LAUDLMV812EA 5400 EUR
LAUDLMV812 LAUDLMV813
Automatische viscositeitsmeter, Controle eenheid, PVS
De PVS controle eenheid is de basis voor de PVS geautomatiseerde systemen.
Het is ook het tussenstation tussen PC en de individuele componenten zoals zoals het S5 statief of de VRM reinigingsmodules of de MT doseereenheid.