Desinfecterende handgels, PURELL® handreinigingsgel VF481™
Leverancier: GOJO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PURELL®
GOJO9689-24EA 50.2 EUR
GOJO9689-24 115-1967
Desinfecterende handgels, PURELL® handreinigingsgel VF481™
Huidverzorging Huiddesinfectiemiddelen Gel huiddesinfectiemiddelen
PURELL® Hand Sanitising Gel VF481 (AntiViral Formula) has broad spectrum viral efficacy that is specifically designed to meet the European antiviral norm EN 14476 and is clinically proven to be mild on the skin.
  • Navulflessen vervaardigd van duurzaam, recycleerbaar PET, 30% minder materiaal dan hard HDPE (GOJO SMART-FLEX™)
  • Navulflessen klikken snel en eenvoudig vast (GOJO SANITARY SEALED™)
Kleur: Turquoise
Certificaten: EN 12791 in 60 seconds; EN 13727, EN 1040, EN 14348, EN 1275 and EN 1500 in 15 seconds; EN 14476.
Opgelet: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.