Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Rekken voor reageerbuisjes, Adapt-A Rack®
Leverancier: VWR Collection
Adapt-A-Rack®
PP.
  • Kan buisjes van 12 tot 30 mm (ongeveer 5 tot 50 ml) in dezelfde well vasthouden
  • Ronde, vlakke, conische en zelfs skirted buisjes passen in de opening
  • Met elkaar verbinden om een rek van gewenste grootte te maken
  • Een groot kleurengamma beschikbaar voor identificatie van de eindgebruiker, toepassing of departement
  • Eenvoudig labels lezen dankzij de open zijkanten
Een innovatief, flexibel rek dat in elk beschikbare opening plaats biedt aan buisjes van verschillende groottes en dat zich ook aanpast aan de grootte van de buisjes zodat ze in de staande positie stevig vastzitten. Elk rek heeft 4 beschikbare openingen die plaats bieden aan buisjes van 12 tot 30 mm. Rekken in één kleur of twee kleuren beschikbaar.
Leveringsinformatie: De rekken worden per twee geleverd.
login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Onthoud mij op dit apparaat
Order
Expand All / Collapse All
Boringen Voor buizen Ø Kleur b×d×h VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
4 12 - 30 mm blauw/groen 181×56×76 mm 2 525-0702
4 12 - 30 mm blauw 181×56×76 mm 2 525-0705
4 12 - 30 mm roos 181×56×76 mm 2 525-0707
4 12 - 30 mm groen 181×56×76 mm 2 525-0709
4 12 - 30 mm wit 181×56×76 mm 2 525-0706
4 12 - 30 mm geel 181×56×76 mm 2 525-0708
4 12 - 30 mm blauw/geel 181×56×76 mm 2 525-0703
4 12 - 30 mm wit/roos 181×56×76 mm 2 525-0704
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid