U heeft gezocht op: Droogbuizen
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (201-9110)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Helder DURAN® borosilicaat 3.3-glas. Hoek van 75° met geslepen kegel.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: PE.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom