VWR® mySPEC, Microvolume spectrofotometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-2536EA 0 EUR
732-2536
VWR® mySPEC, Microvolume spectrofotometer
Spectrofotometers en fotometers Biofotometers
Met mySPEC kunt u microvolumeconcentraties van nucleïnezuren en eiwitten plus zuiverheidsmetingen uitvoeren.
  • Groot dynamisch bereik (2 µg/µl tot 15 µg/µl (dsDNA)) maakt een einde aan foutgevoelige verdunningen en berekeningen
  • Autonome versies met touchscreen van 8,4" zijn ook beschikbaar
  • Geautomatiseerde gegevensanalyse volgens de door de gebruiker gedefinieerde zuiverheidsinstellingen
De mySPEC Twin heeft een poort voor een cuvet zodat metingen van celdichtheid of enzymatische activiteit kunnen worden uitgevoerd. Ze combineren microvolume- en cuvetfunctie met temperatuurregeling (30...40 °C) en roerder (0; 50; 1000 min-1).
Vooraf geconfigureerde modellen maken snelle, volledig automatische gegevensanalyse mogelijk voor een brede reeks toepassingen, waaronder concentratie en zuiverheid van RNA en DNA, proteïnemetingen (A280, Bradford, Lowry, BCA, Pierce 660), bepaling van etikettering, colorimetrische assays op enzymatische activiteiten en celdichtheidsmetingen.